Säkerhetsbänk, klass II, Bio II Advance Plus
Leverantör: Azbil Telstar Technologies
1607686 1643632 1694321
TELR1607686EA 0 SEK
TELR1607686 TELR1643632 TELR1694321
Säkerhetsbänk, klass II, Bio II Advance Plus
Dragskåp Biologiska säkerhetsbänkar
Bio II Advance Plus har utvecklats för att ge maximal bekvämlighet, komfort och säkerhet för användaren, provet och miljön och samtidigt ha så små mått som möjligt. Bio II Advance Plus ger den bästa balansen mellan yttermått och användbar arbetsyta: endast 759 mm bred och 1260 mm hög, vilket ger en arbetsvolym på 340 dm³. Dessa mått har tagits fram för att ge bästa möjliga egenskaper för en biologiskt sakerhetsbank klass II samtidigt som är ergonomisk, ger tyst arbetsmiljö, är lätt att rengöra, förbrukar mindre energi samt är enkel att underhålla och serva.
  • Innovativt skjutfönster som tagits fram för att enkelt kunna justeras med en hand vid arbetsöppning 200 mm
  • Kontrollpanel med internationell färgkodning som anger skåpets status: displayen visar filtrets igensättningsnivå och flödeshastigheten
  • Genom en automatisk kontroll av mikroprocessorn garanteras kontinuerligt korrekt lufthastighet, vilket minimerar strömförbrukningen och ljudnivån
  • Frontfönstret ger full och bekväm tillgång till arbetskammaren, ger enkel rengöring och gör det möjligt att sätta in större föremål och tillbehör i arbetskammaren
  • Arbetsytan är indelad i sektioner, vilket tillåter rengöring och till och med autoklavering
  • Mycket tyst, med ljudnivå endast 58 dB
I Bio II Advance Eco Mode går skåpet in i standby-läge: provet förblir skyddat i skåpet medan användaren utför andra uppgifter och det går åt mindre energi genom att temperaturen i skåpet sänks, samtidigt som filtret inte sätter igen lika snabbt. Detta sparar energi och sänker ljudnivån och värmeavgivningen.
Innovativt och unikt 4F-system (Fast, Friendly and eFFicient, dvs. snabbt, användarvänligt och effektivt) är ett Telstar för filterutbyte. Filtren kan enkelt nås från skåpets framsida, och med hjälp av ett unikt och snabbt verktyg för fastsättning/borttagning tar det bara fem minuter att byta filter.
Konstruktion: Skåpen är gjorda av en 304L kammare i rostfritt stål med rundade vinklar och härdade säkerhetsglassidor. Framrutan är antireflex med UV-skydd. Den är helt förseglad och förhindrar att användaren utsätts för utsläppta aggressiva ämnen, provet från omgivande kontaminering och bibehåller renhet på fönstrets inre yta.
The Bio II Advance cabinets are independently tested and certified by TÜV Nord, the main certification body in Europe, to guarantee conformity to standard EN 12469 for Class II biological safety cabinets (30% exhaust, 70% recirculation unit). The Bio II Advance is specified for working with levels 1, 2 and 3 pathogenic agents. It also conforms to the main requirements NSF/ANSI 49 (Class II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 and AS2252.
Certifikat: Bio II Advance Plus-skåpen har genomgått oberoende tester och certifierats av TÜV Nord, som är det huvudsakliga certifieringsorganet i Europa, för garanterad efterlevnad av EN 12469-standard för säkerhetsbänkar klass II (med 30% utblås, 70% återcirkulation). Enligt specifikationerna är Bio II Advance avsedd att användas med patogener nivå 1, 2 och 3. Uppfyller även de huvudsakliga kraven i NSF/ANSI 49 (klass II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 och AS2252.