Cyklopentanon, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ100
08299-50ML-F 08299-5ML-F
08299-50ML-FEA 2430 SEK
08299-50ML-F 08299-5ML-F
Cyklopentanon, Supelco®
Cyklopentanon
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokpunkt: 130 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –58 °C
Densitet: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 31 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001409
CAS nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd67a6aed87a729b795cd1535fda6008a4d76d9f&vid=0f825c0710c8d5bb7ebbfd1ba4cc6b49cb843250&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1c643ca2121e82b7d11e1f6707cadf07b02edb&vid=521776a55ed8d7dfff6dc1f7f0e0f835e1d9e5ab&prid=web&clid=SAPDAM