Cyklopentanon för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02670.0250 8.02670.1000 8.02670.2500
8.02670.0250EA 837 SEK
8.02670.0250 8.02670.1000 8.02670.2500
Cyklopentanon för syntes, Sigma-Aldrich®
Cyklopentanon
Formel: C₅H₈O
Kokpunkt: 130 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –58 °C
Densitet: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 31 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001409
CAS nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -58 °C
Molar Mass 84.11 g/mol
Boiling Point 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.5 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.8 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 445 °C
Hill Formula C5H8O