Cyklohexanon ≥99.0% analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
Synonyms:
Pimelic Ketone
23236.294EA
955
SEK
23236.294
23236.460
Cyklohexanon ≥99.0% analytiskt reagens
Cyklohexanon
Formel:
C₆H₁₀(=O) MW: 98.14 g/mol Kokpunkt: 155.6 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –31 °C Densitet: 0.9478 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 43 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001625 CAS nummer: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3 III REACH: 01-2119453616-35 Merck Index: 13,02755 |
|
Specifikation testresultat
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.005 meq/g |
Boiling point | 154.5 - 156.5 °C |
Density (20/4) | 0.946 - 0.948 |
Refractive index (20°C) | 1.449 - 1.451 |
Viscosity (25°C) | 1.92 - 2.2 mPa·s |
Cyclohexanol | Max. 0.5 % |
Water | Max. 0.2 % |