6-Methoxyquinaldine ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
B22199.03 B22199.06
B22199.03EA 1025 SEK
B22199.03 B22199.06
6-Methoxyquinaldine ≥97%
6-Methoxyquinaldine
Purity: 97% CAS No.: 1078-28-0 Molecular Formula: C11H11NO Formula Weight: 173.21 Flash Point: 47°(117°F) Melting Point: 62-66° MDL No.: MFCD00006761
Formel: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,21 g/mol
Kokpunkt: 95…96 °C (0,5 mmHg)
Smältpunkt: 62…66 °C
Densitet: 0,973
Flampunkt: 47 °C (117 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006761
CAS nummer: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1