6-Nitroquinaldine
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
BTB06234DA
BTB06234EA
MAYBBTB06234DAEA
0
SEK
MAYBBTB06234DA
MAYBBTB06234EA
6-Nitroquinaldine
6-Nitroquinaldine
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00051736 CAS nummer: 613-30-9 |