8-Kinolinol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
8-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20261.0250
8.20261.1000
8.20261.9025
8.20261.0250EA
668
SEK
8.20261.0250
8.20261.1000
8.20261.9025
8-Kinolinol för syntes, Sigma-Aldrich®
8-Kinolinol
Formel:
C₉H₇NO Kokpunkt: 267 °C (1013 hPa) Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006807 CAS nummer: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04869 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 0.56 g/l (20 °C) |
Melting Point | 72.5 - 74.0 °C |
Molar Mass | 145.16 g/mol |
Boiling Point | 267 °C (1013 hPa) |