Kyltermostat, Optima™
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS
LTC4R TXF200-R52
GRANLTC4REA 0 SEK
GRANLTC4R GRANTXF200-R52
Kyltermostat, Optima™
Termostater Termostatbad, slutna system Cirkulationskylare
Grant low temperature circulators provide a source of precision cooling for most low temperature applications.
  • T100 temperaturområde: 0 to 100 °C med kylenhet
  • TC120 temperaturområde: −25 to +100 °C med kylenhet
  • för extern cirkulation, hörbart och visuellt larm och justerbart övertemperaturskydd (endast TC 120)
  • Stabilitet och jämnhet ±0,1 at −10 °C
Termostater för allmänt bruk – T100 och TC120: De digitala mikroprocessorstyrda termostaterna T100 och TC120 har ett lättanvänt vred och två funktionsknappar för snabb temperaturinställning och navigering. Enheterna har en klar och tydlig fyrsiffrig display, tre programmerbara temperaturförval, skydd vid låg vätskenivå, övertemperaturskydd, visuellt larm, nedräkningstimer och en användarkalibreringsfunktion för optimal noggrannhet.
They are suitable for use in both open and closed loop circulation (i.e. remote vessel open or closed). R2, R3, R4 and R5 models include a drain tap. The four Grant Optima™ thermostats can be combined with the five Grant refrigeration units to provide a range of models to cover basic through to sophisticated needs. Grant also offers a choice of two ready assembled low temperature refrigeration kits (LTC models) which have the Optima™ mounted on the refrigeration unit as a ready to use system with an additional years warranty (total 4 years).
Avancerade termostater – TX150 och TXF200:
TX150 och TXF200 termostaterna har en QVGA TFT fullfärgsskärm som visar aktuell och inställd temperatur och tydliga statusikoner. QVGA TFT skärmen i kombination med ett lättanvänt vred och funktionsknappar gör att man snabbt kan navigera genom det intuitiva menysystemet. Båda enheterna har RS232 och USB utgång och kan programmeras från en stationär eller bärbar dator med hjälp av Grants flexibla Labwise™ programvara (finns som tillval). Till de extra funktionerna hör nedräkningstimer, justerbart övertemperaturskydd och visuella, hörbara och programmerbara larm för hög och låg temperatur. TX150 kan lagra ett program med 30 segment. TXF200 kan även programmeras via användargränssnittet och kan lagra upp till 10 program med 100 segment. Programmeringen omfattar en inställd temperatur: man väljer hur lång tid det skall ta att nå den inställda temperaturen eller en temperaturramphastighet samt ett extra programmerbart relä för på/av kontroll av kylenheten.
Temperaturområde för TX150 och TXF200: RT −47 till +100 °C med kylenhet
Pump för extern cirkulation, hörbart och visuellt larm och justerbart övertemperaturskydd
Stabilitet ±0,1 °C vid −10 °C
Uttag för extern Pt1000 temperaturgivare
Fempunktskalibrering av interna och externa givare som kan utföras av användaren
Pumpkapacitet, max:
TC120 16 L/min, 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar reglerbar hastighet
Leveransinformation: LTC modellen levereras med isolerade slangar och fästen. Information om det fulla sortimentet av modeller och tillbehör finns på:s hemsida.
Observera: Kylkapacitet, definierad vid 20, 0, −20 och −40 °C med rumstemperatur på 20 °C.