(1R)-(+)-α-Pinene, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
80605-1ML 80605-5ML
80605-1MLEA 692 SEK
80605-1ML 80605-5ML
(1R)-(+)-α-Pinene, Supelco®
(1R)-(+)-α-Pinene
Formel: C₁₀H₁₆
Kokpunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –62 °C
Densitet: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 33 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001346
CAS nummer: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4ddd743edbc1818b38ddc5634564b3d8dad87&vid=6af71e0e89598367a01070156b877f841ffa687a&prid=web&clid=SAPDAM