Benzylbenzoat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Benzoic acid benzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18701.0100 8.18701.1000
8.18701.0100EA 401 SEK
8.18701.0100 8.18701.1000
Benzylbenzoat för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoat
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Kokpunkt: 323 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 17…20 °C
Densitet: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 158 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003075
CAS nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.0153 g/l (20 °C)
Melting Point 21 °C
Molar Mass 212.24 g/mol
Boiling Point 324 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 158 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material