Filtertrattar, MicroFunnel™ Polykarbonat
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
FMFNL1050 FMFNL3020
516-0389EA 3625 SEK
516-0389 516-0390
Filtertrattar, MicroFunnel™ Polykarbonat
Trattar Membranfiltertrattar
Idealiska för koncentration av organismer i vätskeprover. En plan, slät yta som möjliggör enkel eluering av organismer eller partiklar. Insamling av organismer eller partiklar på en plan yta är idealiskt innan man använder elektronmikroskop- (SEM) eller ljusmikroskopteknik (LM). Bruksfärdiga engångstratt med Ø 47 mm filtermembran vilket förhindrar korskontaminering mellan prover.
Membran:
Polykarbonat med ytspänningsnedsättande medel med PVP (polyvinylpyrrolidon)
Filtreringsyta: 13,46 cm²
Ø×H: 100 ml: 61×76 mm med lock; 300 ml: 88×91 mm med lock
Förpackning: Styckvis sterilförpackade.