Mesitylen zS
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1,3,5-Trimetylbenzen
8.05890.1000 8.05890.6165
8.05890.1000EA 1025 SEK
8.05890.1000 8.05890.6165
Mesitylen zS
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Kokpunkt: 165
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 0.8637 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 48
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008538
CAS nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05934