2,6-Di-tert-butyl-p-kresol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22021.0100
8.22021.0500
8.22021.2500
8.22021.9025
8.22021.0100EA
448
SEK
8.22021.0100
8.22021.0500
8.22021.2500
8.22021.9025
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol för syntes, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel:
C₁₅H₂₄O MW: 220,35 g/mol Kokpunkt: 265 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 69…70 °C Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 127 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011644 CAS nummer: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,01547 |
Specifikation testresultat
Solubility |
|
Melting Point | 69 - 70 °C |
Molar Mass | 220.35 g/mol |
Bulk Density | 450 kg/m3 |
Boiling Point | 265 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.02 hPa (20 °C) |
Flash Point | 127 °C |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 345 °C |