Bad och lock, rostfritt stål, ST-serien
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS
ST26 ST12 ST18 ST38 ST5 LST12 LST26 LST38
461-0674EA 11175 SEK
461-0674 461-0672 461-0673 461-0675 461-0676 GRANLST12 GRANLST26 GRANLST38
Bad och lock, rostfritt stål, ST-serien
Bad Vattenbad, utan omrörning
Kvalitetsbad tillverkade i korrosionsresistent rostfritt stål för att klara krävande miljöer. Finns i fem storlekar: 5, 12, 18, 26 och 38 liter, för många olika applikationer.
  • Alla bad levereras med en monteringsplatta. Modeller på 12 liter och mer har en monteringsplatta som gör att Optima™-termostaten kan monteras i två riktningar på badet – idealiskt när man behöver ta vara på bänkutrymmet på bästa sätt
  • Bad på 12 liter och mer har avtappningskran för enkel tömning och kan användas med Grant C1G och C2G kylare för drift vid temperaturer lägre än
More Product Information