m-Xylen för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
1,3-Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22337.1000
8.22337.2500
8.22337.1000EA
874
SEK
8.22337.1000
8.22337.2500
m-Xylen för syntes, Sigma-Aldrich®
m-Xylen
Formel:
C₈H₁₀ MW: 106.17 g/mol Kokpunkt: 138 Smältpunkt: –48 °C Densitet: 0.864 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 25 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008536 CAS nummer: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 12,10214 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.2 g/l (20 °C) |
Melting Point | -48 °C |
Molar Mass | 106.16 g/mol |
Boiling Point | 139 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 8 hPa (20 °C) |
Flash Point | 25 °C |
Explosion Limit | 1.1 - 7 %(V) |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 525 °C |
Saturation concentration | 35 g/m3 (20 °C) Air |
Evaporation number | 13.5 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |