1,3-Diethylbenzene, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ100
97865-10ML-F 97865-5ML-F
97865-10ML-FEA 2330 SEK
97865-10ML-F 97865-5ML-F
1,3-Diethylbenzene, Supelco®
1,3-Diethylbenzene
Formel: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Kokpunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –84,2 °C
Densitet: 0,8798 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009260
CAS nummer: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2324470810ee0eda6e72e2014cf7015717238e61&vid=f45503557c84ca61c931d5009277081b7b84164f&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb4fdf4c9da2dc0f1b60e25a3353c3d16fc1ce2&vid=6101d4b07e057b4bdd50553173eeb626b40e994e&prid=web&clid=SAPDAM