o-Xylen för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
1,2-Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08697.1000
8.08697.2500
8.08697.6010
8.08697.1000EA
1130
SEK
8.08697.1000
8.08697.2500
8.08697.6010
o-Xylen för syntes, Sigma-Aldrich®
o-Xylen
Formel:
C₈H₁₀ MW: 106.17 g/mol Kokpunkt: 144 Smältpunkt: –25 °C Densitet: 0.88 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 30 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008519 CAS nummer: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 12,10214 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 0.18 g/l (20 °C) |
Melting Point | -25 °C |
Molar Mass | 106.17 g/mol |
Boiling Point | 144.4 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 30 °C |
Explosion Limit | 1.0 - 7.6 %(V) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 465 °C |
Evaporation Number | 13.5 |