2,5-Xylenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
2,5-Dimetylfenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03771.0005
8.03771.0250
8.03771.0005EA
276
SEK
8.03771.0005
8.03771.0250
2,5-Xylenol för syntes, Sigma-Aldrich®
2,5-Xylenol
Formel:
C₈H₁₀O MW: 122,17 g/mol Kokpunkt: 212 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 75 °C Densitet: 1,169 g/cm³ (15 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002237 CAS nummer: 95-87-4 EINECS: 202-461-5 UN: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10215 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 75 °C |
Molar Mass | 122.16 g/mol |
Boiling Point | 211 °C |
Vapor Pressure | 0.208 hPa (25 °C) |
Flash Point | 80 - 95 °C |
Explosion Limit | 1.4 %(V) |
Density | 0.9 g/cm3 (75 °C) |
Synonyms | 2,5-DMP, p-Xylenol |
Hill Formula | C8H10O |
Chemical Formula | 2,5-(CH3)2C6H3OH |