2,6-Xylenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 2,6-Dimetylfenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03772.0005 8.03772.0250 8.03772.1000
8.03772.0005EA 255 SEK
8.03772.0005 8.03772.0250 8.03772.1000
2,6-Xylenol för syntes, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Kokpunkt: 203
Smältpunkt: 41…42 °C
Densitet: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 73
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002240
CAS nummer: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point 45 - 48 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 203 °C
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 73 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (8 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 555 °C