2-Morpholinoaniline
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(4-Morpholinyl)aniline
BTB02219DA BTB02219EA
MAYBBTB02219DAEA 0 SEK
MAYBBTB02219DA MAYBBTB02219EA
2-Morpholinoaniline
2-Morpholinoaniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
MDL Number: MFCD00047408
CAS nummer: 5585-33-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III