Salpetersyra ∼65% i vatten for analysis
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
124660010 124660025 124665000 124660011 124660026 124660250 124665001
ACRO124660010EA 1050 SEK
ACRO124660010 ACRO124660025 ACRO124665000 ACRO124660011 ACRO124660026 ACRO124660250 ACRO124665001
Salpetersyra ∼65% i vatten for analysis
Salpetersyra
Formel: HNO₃
Kokpunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –42 °C
Densitet: 1,4 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608