Tritylklorid för syntes
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08348.0250
8.08348.1000
MERC8.08348.0250EA
806
SEK
MERC8.08348.0250
MERC8.08348.1000
Tritylklorid för syntes
Tritylklorid
Formel:
C₁₉H₁₅Cl Kokpunkt: 374 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 109…112 °C Densitet: 1,25 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000813 CAS nummer: 76-83-5 EINECS: 200-986-4 UN: 1759 ADR: 8,II |