Toluen ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83664.320EA 1825 SEK
83664.320 83664.400
Toluen ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Toluen
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Kokpunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 4 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008512
CAS nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=b3a4c43326c50d8c373e93969e3f513183b4b03a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.03 %
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l Passes test
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l