Toluen, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07019.2500 1.07019.2511 1.07019.4000
1.07019.2500EA 1310 SEK
1.07019.2500 1.07019.2511 1.07019.4000
Toluen, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Toluen
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Kokpunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 4 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008512
CAS nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=b3a4c43326c50d8c373e93969e3f513183b4b03a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity Kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)