Renrumsdukar, Twill Jean
Leverantör: CONTEC
TJ-99 TJ-1212
CONTTJ-99EA 28650 SEK
CONTTJ-99 CONTTJ-1212
Renrumsdukar, Twill Jean
Torkdukar Torkdukar, renrum Torr
Twill Jean-servetten är ett tyg av 100 % bomull, vävt i en 2×1 twillkonstruktion. Den är mycket absorberande och har hög termisk stabilitet för högtemperaturapplikationer.
  • Strong and absorbent
  • Durable fabric for tough tasks
  • Suitable for high temperature applications
  • Bias cut edges to reduce unraveling
Duken är utmärkt för ytrengöring eller upptorkning av spill.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904