Stativklämmor med krok
Leverantör: BOCHEM
5304 5364
BOCH5304EA 415 SEK
BOCH5304 BOCH5364
Stativklämmor med krok
Klämmor Stativklämmor
Bossheads with hook, either made of stainless steel or nickel plated steel.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°