Torkdukar för renrum, förindränkta, Polynit Heatseal, PROSAT®
Leverantör: CONTEC
PSPS0008 PSPS0087 PS-HS9-7030BPR
CONTPSPS0008EA 5050 SEK
CONTPSPS0008 CONTPSPS0087 115-2788
Torkdukar för renrum, förindränkta, Polynit Heatseal, PROSAT®
Torkdukar Torkdukar, renrum Förindränkt
Förindränkta stickade polyesterdukar tillverkade av Polynit Heatseal-material. Dukarna är förindränkta med 70% IPA och 30% avjoniserat vatten. De är därför idealiska för renrumstillämpningar, ytberedning och kritiska tillverkningsprocesser.
  • Mjuk, ej repande texturerad torkduk som rengör utan att repa
  • Låg nivå av både partiklar och extraherbara ämnen
  • Återförslutningsbar påse bibehåller renhet och fuktnivåer
Lämpliga för renrumsmiljöer av ISO-klass 3 eller 4.
Färg: Vit
Observera: Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.
*Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904