Proppar, universella lock, FitsAll™
Leverantör: Simport Scientific
T403GY T403G T403Y T403BK T403B T403L T403N T403R
SIMPT403GYEA 540 SEK
SIMPT403GY SIMPT403G SIMPT403Y SIMPT403BK SIMPT403B SIMPT403L SIMPT403N SIMPT403R
Proppar, universella lock, FitsAll™
Proppar PE/LDPE/HDPE
Utformad för att vara lätt att sätta på/ta av. Avtagningen är enkel och snabb. FitsAll™-lock är optimala för återförslutning av de flesta vakuumrör för blodprovsrör av glas med ytterdiameter på 12 och 16 mm. Flexibla FitsAll™-lock skyddar från aerosoler av mycket smittsamma mikroorganismer. De skyddar proven mot korskontaminering och laboratoriets arbetsytor mot infektion och spill. FitsAll™ är precisionsgjutna i lågdensitets- polyetylen och passar ordentligt på röret. Inte lämpliga för autoklavering.
  • PE
  • Mycket tåliga i de mest krävande procedurer, inklusive centrifugering
  • Tillgängliga
More Product Information