Behållare, med skruvlock, LaboPlast®
Leverantör: BURKLE
6214-0250 6214-1000 6214-0600 6214-0125 6214-0012 6214-0060 6214-0090 6214-0025
BURK6214-0250EA 28 SEK
BURK6214-0250 BURK6214-1000 BURK6214-0600 BURK6214-0125 BURK6214-0012 223-0084 BURK6214-0090 BURK6214-0025
Behållare, med skruvlock, LaboPlast®
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PP, white.
  • Sterilisable
  • Material impermeable to light
  • Suitable for foodstguffs
Shapely packing container with screw cap. Emptying without residues because there are no crevices.