Provbehållare med skruvlock, många användningsområden
Leverantör: BURKLE
6202-1000 6202-0250 6202-0500
BURK6202-1000EA 205 SEK
BURK6202-1000 BURK6202-0250 BURK6202-0500
Provbehållare med skruvlock, många användningsområden
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PP, translucent, with PE screw lid.
  • Suitable for use with foodstuffs
  • No crevices
  • Very good chemical and temperature resistance
Contents can be recognised easily due to the transparent sides. Emptying without residues.