2-Fenylpropen stabilised för syntes
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Isopropenylbenzen
Stabilization:
med 4-tert-Butylpyrokatekol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06086.0100
8.06086.1000
8.06086.0100EA
493
SEK
8.06086.0100
8.06086.1000
2-Fenylpropen stabilised för syntes
2-Fenylpropen
Formel:
C₉H₁₀ MW: 118,18 g/mol Kokpunkt: 165,4 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –23 °C Densitet: 0,9108 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 43 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008859 CAS nummer: 98-83-9 EINECS: 202-705-0 UN: 2303 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Solubility | 167 g/l (48 °C) |
Molar Mass | 99.17 g/mol |
Boiling Point | 105 - 108 °C |
Vapor Pressure | 41 hPa (20 °C) |
Flash Point | 3 °C |
Refractive Index | 1.4378 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.1 - 9.9 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 205 °C |