4-tert-Butylbenzoic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20238.0100 8.20238.1000 8.20238.9025
8.20238.0100EA 393 SEK
8.20238.0100 8.20238.1000 8.20238.9025
4-tert-Butylbenzoic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Kokpunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 165…167 °C
Densitet: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002563
CAS nummer: 98-73-7
EINECS: 202-696-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 165 - 167 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 280 °C (decomposition)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 0.6 g/cm3 (20 °C)
pH 3.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 510 °C