m-Toluic acid för syntes
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 3-Methylbenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21902.0250 8.21902.1000
8.21902.0250EA 565 SEK
8.21902.0250 8.21902.1000
m-Toluic acid för syntes
m-Toluic acid
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokpunkt: 263 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 108…111 °C
Densitet: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002523
CAS nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 108 - 111 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
pH 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C