Torkdukar för renrum, förindränkta, SATWipes® C3
Leverantör: CONTEC
SAT-C3-100 SAT-C3-7030BPR SATC3703018BPR
115-0379EA 6600 SEK
115-0379 115-2827 115-2826
Torkdukar för renrum, förindränkta, SATWipes® C3
Torkdukar Torkdukar, renrum Förindränkt
SATWipes är gjorda av ren non-woven polyester som är hydrauliskt intrasslad och skapar en mjuk, hållbar och ren duk. Mättnaden av antingen alkohol/avjoniserat vatten eller 100% alkohol ger en säker och mild rengöringslösning.
  • Bekväm och återanvändningsbar popup-dispenser
  • Jämn användning och förbrukning av lösningsmedel: En minskning av lösningsmedelsförbrukningen på upp till 35%
  • Minskar hanteringen av lösningsmedel: Ökad säkerhet
De passar utmärkt för mindre kritiska tillämpningar, rengöring av processverktyg och annan utrustning samt för ytberedning.
Suitable for use in Class 1000, ISO 6, M4.5 cleanrooms.
Färg: Vit
Observera: Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.
*Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.