Isobutyrophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
I0113-25ML I0113-500ML
TCIAI0113-25MLEA 230 SEK
TCIAI0113-25ML TCIAI0113-500ML
Isobutyrophenone ≥98.0%
Isobutyrophenone
Formel: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Kokpunkt: 215°C
Smältpunkt: 1 °C
Densitet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 84°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008917
CAS nummer: 611-70-1
EINECS: 210-275-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da46257bdd61190d1f1eaebd21b0ac320c0689c6&vid=dba56279428dcc6950f50010ead0b0d16f15258c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %