Butyrophenone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: 1-Phenylbutan-1-one, Phenyl propyl ketone, 1-Phenyl-1-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41778.0025 8.41778.0250
8.41778.0025EA 748 SEK
8.41778.0025 8.41778.0250
Butyrophenone för syntes, Sigma-Aldrich®
Butyrophenone
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Kokpunkt: 220 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009397
CAS nummer: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=ee1190f31dd1e4417139334f6b18ee0a34ddd5f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 148.2 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 88 °C
Density 0.988 g/cm3
Hill Formula C10H12O