4-Pentylbenzonitrile
Leverantör: Thermo Scientific
BTB12834DA
BTB12834EA
MAYBBTB12834DAEA
0
SEK
MAYBBTB12834DA
MAYBBTB12834EA
4-Pentylbenzonitrile
4-Pentylbenzonitrile
Formel:
C₁₂H₁₅N MW: 173.26 g/mol |
CAS nummer:
10270-29-8 |