Perifera IV-kanyler, BD Angiocath™
Leverantör: BD Medical
382277 382259 381164 382258 382268 382268UK 381112 381123 381134 381137 381144 381147 381154 381157 382287
BDAM382277EA 1600 SEK
BDAM382277 BDAM382259 BDAM381164 BDAM382258 BDAM382268 BDAM382268UK BDAM381112 BDAM381123 BDAM381134 BDAM381137 BDAM381144 BDAM381147 BDAM381154 BDAM381157 BDAM382287
Perifera IV-kanyler, BD Angiocath™
Kanyler
Dessa kanyler är gjorda av röntgentät FEP-polymer och termoformade fasar.
  • Nål med trippelfasning och utan latex
  • Kristallklar flashback-kammare
  • Kompatibel med luerlock-hona och luerhane