HPLC-kolonner, Accucore™ HILIC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
17526-012105 17526-013005 17526-014005 17526-052130 17526-102130 17526-152130 17526-153030 17526-154630
554-1957EA 8025 SEK
554-1957 554-1958 554-1959 554-1933 554-1936 554-1939 554-1940 554-1941
HPLC-kolonner, Accucore™ HILIC
Kromatografikolonn
Dessa kolonner erbjuder förbättrad retention av polära och hydrofila analyter. Baserat på Core Enhanced Technology ger de snabba, högupplösta separationer utan de förhöjda mottryck som krävs av partiklar under 2 µm.
  • Lägre mottryck
  • Alternativ selektivitet till C18 utan jonpar eller derivatisering
  • Förbättrad känslighet vid MS-detektion
Rugged 2.6 µm solid core particles enable fast, high-resolution separations at low backpressures. The HILIC stationary phase provides alternative selectivity to C18 without ion-pairing or derivatization. The without ion-pair or derivatization used with Accucore HILIC phases ensure efficient desolvation in ESI MS detection and improved sensitivity. Robust bonding technology and automated packing procedures ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Beställningsinformation: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD Holders. Cartridges with a 1 mm ID require the 1 mm UNIGUARD Holder (10046-746), 2.1/3 mm ID require the 2/3 mm UNIGUARD Holder (10046-748) and 4/4.6mm ID require the 4/4.6 mm UNIGUARD Holder (10046-744)