HPLC-kolonner, Accucore™ Phenyl-Hexyl
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
17926-012105 17926-013005 17926-014005 17926-052130 17926-053030 17926-054630 17926-102130 17926-103030 17926-104630 17926-152130 17926-153030 17926-154630
554-1951EA 6700 SEK
554-1951 554-1952 554-1953 554-1909 554-1910 554-1911 554-1912 554-1913 554-1914 554-1915 554-1916 554-1917
HPLC-kolonner, Accucore™ Phenyl-Hexyl
Kromatografikolonn
En unik selektivitet för aromatiska och medel polära analyter. Lämpliga för komplexa prover där vissa substanser separeras väl med en fenylfas medan andra kräver en traditionell alkylfas. Baserat på Core Enhanced Technology ger de snabba, högupplösta separationer utan de förhöjda mottryck som krävs av partiklar under 2 µm.
  • Lägre mottryck
  • Selektivitet med blandteknik för aromatiska och måttligt polära analyter
  • Förbättrade pi-pi-interaktioner med aromatiska analyser
  • Medel hydrofob