HPLC-kolonner, Accucore™ aQ
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
17326-012105 17326-013005 17326-014005 17326-052130 17326-053030 17326-102130 17326-103030 17326-104630 17326-152130 17326-154630
554-1948EA 6575 SEK
554-1948 554-1949 554-1950 554-1897 554-1898 554-1900 554-1901 554-1902 554-1903 554-1905
HPLC-kolonner, Accucore™ aQ
Kromatografikolonn
Kolonnerna är kompatibla med 100% vattenhaltiga mobila faser och ger särskild selektivitet för polära analyter. Baserat på Core Enhanced Technology ger de snabba, högupplösta separationer utan de förhöjda mottryck som krävs av partiklar under 2 µm.
  • Lägre mottryck
  • Retention och upplösning av polära analyter
  • Polär endcappad C18-stationärfas för alternativ selektivitet