Torkdukar för renrum, Amplitude™ Theta™
Leverantör: CONTEC
AMTH0001 AMTH0002
CONTAMTH0001EA 480 SEK
CONTAMTH0001 CONTAMTH0002
Torkdukar för renrum, Amplitude™ Theta™
Torkdukar Torkdukar, renrum Torr
Den här lätta fiberduken av cellulosa/polyester är ekonomisk och absorberande.
  • Utmärkt hållbarhet och sorptionsförmåga
  • Ekonomiska och kostnadseffektiva
  • Lättviktig, absorberande torkduk
  • Dubbelförpackade för att bibehålla kvaliteten
Idealisk för allmän icke repande rengöring och polering.