Torkdukar för renrum, Amplitude™ Delta™
Leverantör: CONTEC
AMDE0001 AMDE0004 AMDE0003 AMDE0002
115-1850EA 10475 SEK
115-1850 115-1852 115-1851 CONTAMDE0002
Torkdukar för renrum, Amplitude™ Delta™
Torkdukar Torkdukar, renrum Torr
Den här torkduken för rengöring av känsliga optiska produkter som linser och speglar är tillverkad av 100% syntetfiber och formad till fiberduk, och är exceptionellt ren och hållbar. Den har utmärkt kemikaliebeständighet och är därför idealisk för användning med lösningsmedel. Den öppna fiberstrukturen ger utmärkt sorptionsförmåga.
  • Mycket låga nivåer av partiklar och extraherbara ämnen
  • Starka och hållbara
  • Mycket mjuk, ej repande textur
Lämpliga för användning i klass 100-, ISO 5- och M3.5-renrum.
Färg: Vit
Observera: Data stämmer vid tiden förMore Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Modell Amplitude™ Delta™
Environmentally Preferable
Basvikt 71 g/m²
Absorptionsförmåga – yttre 305 ml/m²
Absorptionsförmåga – inre 4,3 ml/g
Absorptionsförmåga – hastighet 1,0 s
Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten 0,003 g/m²
Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol 0,017 g/m²
Fibrer (>100 µm) 2×10³/m²
Partikelgenerering (>=0.5 µm) 7,9 × 10⁶/m²
Joner – klorid 3,0 ppm
Joner – natrium 9,9 ppm