(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43872.0010
8.43872.0005
8.43872.0010EA
1220
SEK
8.43872.0010
8.43872.0005
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₉FO₃ MW: 184,17 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00060353 CAS nummer: 452-14-2 |
Specifikation testresultat
Molar Mass | 184.16 g/mol |