Skopor, FoodScoop
Leverantör: BURKLE
5371-0100 5371-0200 5371-0350 5371-0500 5371-0250
231-0403EA 350 SEK
231-0403 231-0404 231-0406 231-0407 231-0405
Skopor, FoodScoop
Skopor
Rostfritt stål V2A (1,4301), högpolerad. Mycket stabil handskopa för olika användningsområden, särskilt lämplig för livsmedelsindustrin.
  • Följer livsmedelslagen enligt vad som fastställts av EG
  • Kraftig modell
  • Sömlös övergång mellan skopan och det ihåliga handtaget, vilket gör att de inte har några springor eller kanter
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable