Tiofenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
8.08159.0005EA 670 SEK
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
Tiofenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Tiofenol
Formel: C₆H₆S
Kokpunkt: 169 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –15 °C
Densitet: 1,0728 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004826
CAS nummer: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 12,09492