Tiofenol 99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
138870010
138870250
138875000
138870050
ACRO138870010EA
3000
SEK
ACRO138870010
ACRO138870250
ACRO138875000
ACRO138870050
Tiofenol 99%
Tiofenol
Formel:
C₆H₆S Kokpunkt: 167…169 °C (760 mmHg) Smältpunkt: –15 °C Densitet: 1,078 g/cm³ Flampunkt: 50 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004826 CAS nummer: 108-98-5 EINECS: 203-635-3 UN: 2337 ADR: 6.1, Merck Index: 12,09492 |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |