Kiselgel, Supelco®
Leverantör: Merck
717185-1KG
717185-25KG
717185-5KG
717185-1KGEA
1230
SEK
717185-1KG
717185-25KG
717185-5KG
Kiselgel, Supelco®
Kiselgel
Formel:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Kokpunkt: 2230 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 1710 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 REACH: 01-2119379499-16 |