Fenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Fenylalkohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22296.0100
8.22296.0500
8.22296.1000
8.22296.0100EA
478
SEK
8.22296.0100
8.22296.0500
8.22296.1000
Fenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Fenol
Formel:
C₆H₅OH MW: 94,11 g/mol Kokpunkt: 181,7 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 40,8 °C Densitet: 1,0722 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 81 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002143 CAS nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II REACH: 01-2119471329-32 Merck Index: 12,07390 |
Specifikation testresultat
Solubility | 84 g/l (20 °C) |
Melting Point | 40.8 °C |
Molar Mass | 94.11 g/mol |
Bulk Density | 620 kg/m3 |
Boiling Point | 181.8 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 81 °C |
Explosion Limit | 1.3 - 9.5 %(V) |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 595 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |