1,2,4-Trimethoxybenzene ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
A10483.09
A10483.18
A10483.09EA
1025
SEK
A10483.09
A10483.18
1,2,4-Trimethoxybenzene ≥98%
1,2,4-Trimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 135-77-3
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₂O₃ MW: 168,19 g/mol Kokpunkt: 247 °C Smältpunkt: 19…21 °C Densitet: 1,128 Flampunkt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008360 CAS nummer: 135-77-3 EINECS: 205-219-7 Merck Index: 14,1073 |